安全性情報
77147
Supelco
色度参照溶液 APHA準拠
analytical standard, set of 20 × 10 mL 20 standard solutions
別名:
APHA color reference solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥91,000
¥91,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥91,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥91,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
認証
according to APHA
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
set of 20 × 10 mL 20 standard solutions
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化コバルト(II)が含まれます。
The kit contains a set of 20 color reference solutions defined by ASTM D1209-00, spanning concentrations of platinum cobalt to water from 0 to 500 ppm.
アプリケーション
The color reference solution finds its use in routine calibration of colour measuring instruments and validation of test results.
特徴および利点
  • Ready-to-use solutions
  • Compliant to ASTM D 1209-00
  • Available in tamper-evident 10 mL ampules
  • Expiry dated on the label with a limited shelf life
  • Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
包装
10 mLの溶液をアンプルに封入しています。
構成
This is a set of the following color reference solutions according to APHA:
  • Colour Reference Solution 5 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 10 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 15 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 20 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 25 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 30 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 35 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 40 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 50 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 60 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 70 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 100 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 150 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 200 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 250 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 300 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 350 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 400 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 450 - 10mL ampule
  • Colour Reference Solution 500 - 10mL ampule
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
質問
  1. Hello We need Apha 30 reference. Does the current kit include this standard? We will order accordingly. If it does not contain it, I would like you to recommend a kit with apha 30. have a nice day
    1 回答
    1. The APHA 30 is included in this set. As stated in the Description section, under components, this product contains the following:
      Colour Reference Solution 5 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 10 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 15 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 20 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 25 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 30 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 35 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 40 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 50 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 60 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 70 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 100 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 150 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 200 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 250 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 300 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 350 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 400 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 450 - 10mL ampule
      Colour Reference Solution 500 - 10mL ampule