メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
mixture
アプリケーション
特徴および利点
- Qualified under ISO 9001 Quality management system
- Accompanied with a certificate of analysis and MSDS
- Full traceability to international standards with maximum data accuracy
- Colour values conforming to ASTM D 1209 colour scale
- Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
- 12-months of shelf life
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PTCO030-500ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.