Merck
PHR9137
Supelco
バルプロミド
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-プロピル-ペンタンアミド, 2-プロピルバレルアミド, ジ-n-プロピルアセトアミド, ジプロピルアセトアミド, デパミド, デプアミド, バレルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥74,700
¥74,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥74,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17NO
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥74,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC(CCC)C(N)=O
InChI
1S/C8H17NO/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,10)
InChI Key
OMOMUFTZPTXCHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
生物化学的/生理学的作用
バルプロミド(VPD)はバルプロ酸(VPA)の誘導体であり、抗てんかん薬として用いられます。
バルプロミド(VPD)はバルプロ酸(VPA)の誘導体であり、抗てんかん薬として用いられます。生体内では急速な加水分解によりVPAを生じますが、それ自体に内因性の抗痙攣活性があります。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9137-BULK:
PHR9137-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)