PHR9093
2,2-Dipropylpentanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Valproic acid impurity D (PhEur), 2,2-Dipropylvaleric acid, Tripropylacetic acid
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-7-11(8-5-2,9-6-3)10(12)13/h4-9H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
UMJGAWHIMHSGMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
おすすめ製品
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9093-100MG:
PHR9093-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ