Merck
BP071
4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide, 4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥34,400
¥34,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥34,400
About This Item
化学式:
ClC6H3(OCH3)CONHCH2C6H4SO2NH2
CAS番号:
分子量:
368.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glyburide, glibenclamide
フォーム
crystalline powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
209-214 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
InChI Key
KVWWTCSJLGHLRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonamide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Glibenclamide Tablets
  • 包装
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)