安全性情報
PHR2196
Amoxicillin Related Compound I
別名:
(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥78,400
¥78,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥78,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO3
分子量:
167.16
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥78,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
認証
traceable to Ph. Eur. H1430000
品質水準
APIファミリー
amoxicillin
フォーム
crystals
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
詳細
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2196-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)