Merck
PHL89835
Kirenol
phyproof® Reference Substance
別名:
(1R)-1-[(2S,4aR,4bS,6S,8R,8aS)-6-hydroxy-8-(hydroxymethyl)-2,4b,8-trimethyl-4,4a,5,6,7,8a,9,10-octahydro-3H-phenanthren-2-yl]ethane-1,2-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥51,200
¥51,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥51,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O4
CAS番号:
分子量:
338.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥51,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1C[C@@]2([C@@H]([C@@](C1)(CO)C)CCC3=C[C@](CC[C@H]32)([C@@H](O)CO)C)C
InChI
1S/C20H34O4/c1-18(17(24)11-21)7-6-15-13(8-18)4-5-16-19(2,12-22)9-14(23)10-20(15,16)3/h8,14-17,21-24H,4-7,9-12H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI Key
NRYNTARIOIRWAB-JPDRSCFKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89835-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)