Merck
PHL89798
Spiraeoside
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 4′-glucoside, Quercetin 4′-O-β-D-glucopyranoside, Quercetin 4′-glucoside, Spiraein, Spireoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥68,700
¥68,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥68,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O12
CAS番号:
分子量:
464.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥68,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2O)C3=C(O)C(=O)c4c(O)cc(O)cc4O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(26)17(28)19(30)21(33-13)32-11-2-1-7(3-9(11)24)20-18(29)16(27)14-10(25)4-8(23)5-12(14)31-20/h1-5,13,15,17,19,21-26,28-30H,6H2/t13-,15-,17+,19-,21-/m1/s1
InChI Key
OIUBYZLTFSLSBY-HMGRVEAOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: allium crataegus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89798-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)