Merck
SAB1401249
Sigma-Aldrich
抗MPST抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MST
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MPST(4357)
詳細
This protein encoded by this gene catalyzes the transfer of a sulfur ion from 3-mercaptopyruvate to cyanide or other thiol compounds. It may be involved in cysteine degradation and cyanide detoxification. There is confusion in literature between this protein (mercaptopyruvate sulfurtransferase, MPST), which appears to be cytoplasmic, and thiosulfate sulfurtransferase (rhodanese, TST, GeneID:7263), which is a mitochondrial protein. Deficiency in MPST activity has been implicated in a rare inheritable disorder known as mercaptolactate-cysteine disulfiduria (MCDU). Alternatively spliced transcript variants encoding same or different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
MPST (NP_066949.1, 1 a.a. ~ 297 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASPQLCRALVSAQWVAEALRAPRAGQPLQLLDASWYLPKLGRDARREFEERHIPGAAFFDIDQCSDRTSPYDHMLPGAEHFAEYAGRLGVGAATHVVIYDASDQGLYSAPRVWWMFRAFGHHAVSLLDGGLRHWLRQNLPLSSGKSQPAPAEFRAQLDPAFIKTYEDIKENLESRRFQVVDSRATGRFRGTEPEPRDGIEPGHIPGTVNIPFTDFLSQEGLEKSPEEIRHLFQEKKVDLSKPLVATCGSGVTACHVALGAYLCGKPDVPIYDGSWVEWYMRARPEDVISEGRGKTH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)