Merck
PHL89750
Panaxadiol
phyproof® Reference Substance
別名:
(3β,12β,20R)-20,25-Epoxydammarane-3,12-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥64,800
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥64,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H52O3
CAS番号:
分子量:
460.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@@]12CC[C@@]3([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C[C@@H](O)[C@@]4([H])[C@]2(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)O5)C
InChI
1S/C30H52O3/c1-25(2)13-9-14-30(8,33-25)19-10-16-29(7)24(19)20(31)18-22-27(5)15-12-23(32)26(3,4)21(27)11-17-28(22,29)6/h19-24,31-32H,9-18H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI Key
PVLHOJXLNBFHDX-XHJPDDKBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89750-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)