Merck
PHL89218
Harpagoside
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥62,600
¥62,600
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥62,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H30O11
CAS番号:
分子量:
494.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥62,600
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@]1(C[C@@H](O)[C@]2(O)C=CO[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H]12)OC(=O)\C=C\c4ccccc4
InChI
1S/C24H30O11/c1-23(35-16(27)8-7-13-5-3-2-4-6-13)11-15(26)24(31)9-10-32-22(20(23)24)34-21-19(30)18(29)17(28)14(12-25)33-21/h2-10,14-15,17-22,25-26,28-31H,11-12H2,1H3/b8-7+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
KVRQGMOSZKPBNS-FMHLWDFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89218-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)