Merck
PHL89735
オイゲノールメチルエーテル
phyproof® Reference Substance
別名:
4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン, オイゲニル メチル エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2C6H3(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
178.23
Beilstein:
1910871
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
254-255 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
包装
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis cinnamomum
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHL89735-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)