Merck
PHL89320
タンシノンIIA
phyproof® Reference Substance
別名:
1,6,6-トリメチル-6,7,8,9-テトラヒドロフェナントロ[1,2-b]フラン-10,11-ジオン, 丹参ケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥36,800
¥36,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥36,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18O3
CAS番号:
分子量:
294.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥36,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
Cc1coc2-c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
InChI Key
HYXITZLLTYIPOF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
中国の薬草である丹参(Salvia miltiorrhiza)のフェナントレンキノン成分。抗炎症薬。酸化防止剤。ヒト神経膠腫細胞を含む様々な細胞株に対する細胞毒性。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89320-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)