Merck
PHL89552
プロシアニジン B2
phyproof® Reference Substance
別名:
(−)-エピカテキン (4β-8)-(−)-エピカテキン, 4,8″-ビ-[(+)-エピカテキン], cis,cis″-4,8″-ビ(3,3′,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラバン), プロアントシアニジンB2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥85,000
¥85,000
出荷予定日2025年5月23日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥85,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H26O12
CAS番号:
分子量:
578.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥85,000
出荷予定日2025年5月23日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4cc(O)cc(O)c34)c5ccc(O)c(O)c5)c2O[C@@H]1c6ccc(O)c(O)c6
InChI
1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
InChI Key
XFZJEEAOWLFHDH-NFJBMHMQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum crataegus hypericum
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89552-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. purity of this standard please
    1 回答
    1. This product is a neat or pure powder. The minimum purity is ~90% by HPLC analysis, as listed on the lot specific Certificate of Analysis. The impurities are also listed on the Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample of lot specific Certificate: https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/phl89552#product-documentation