Merck
PHL80354
(−)-アルクチゲニン
phyproof® Reference Substance
別名:
(3R,4R)-4-[(3,4-ジメトキシフェニル)メチル]ジヒドロ-3-[(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)メチル]-2(3H)-フラノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O6
CAS番号:
分子量:
372.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(C[C@@H]2[C@H](COC2=O)Cc3ccc(OC)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-24-18-7-5-13(11-20(18)26-3)8-15-12-27-21(23)16(15)9-14-4-6-17(22)19(10-14)25-2/h4-7,10-11,15-16,22H,8-9,12H2,1-3H3/t15-,16+/m0/s1
InChI Key
NQWVSMVXKMHKTF-JKSUJKDBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
天然に産生するジベンジルブチロラクトン型リガンドであり、ウイルスインテグラ-ゼおよびII型トポイソメラ-ゼのインヒビタ-。抗酸化剤。抗ウイルス剤。抗炎症剤。免疫調節剤。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80354-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.