Merck
PHL89546
プロトピン
phyproof® Reference Substance
別名:
4,6,7,14-Tetrahydro-5-methylbis[1,3]benzodioxolo[4,5-c:5′,6′-g]azecin-13(5H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥68,700
¥68,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥68,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19NO5
CAS番号:
分子量:
353.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥68,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1CC2=C(C(OCO3)=C3C=C2)CN(C)CCC4=CC5=C(OCO5)C=C41
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-5-4-13-7-18-19(25-10-24-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)26-11-23-17/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3
InChI Key
GPTFURBXHJWNHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89546-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)