Merck
PHL89252
ミリセチン
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,4′,5,5′,7-ヘキサヒドロキシフラボン, カンナビスセチン, ミリセチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥55,800
¥55,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥55,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O8
CAS番号:
分子量:
318.24
Beilstein:
332331
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
InChI Key
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus hypericum primula
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89252-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)