Merck
PHL89323
Isoimperatorin
phyproof® Reference Substance
別名:
4-(3-Methylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7-one, 4-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥51,200
¥51,200
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥51,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O4
CAS番号:
分子量:
270.28
Beilstein:
1291723
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥51,200
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=CC(C(OCC=C(C)C)=C(C=CO2)C2=C3)=C3O1
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-11-3-4-15(17)20-14(11)9-13-12(16)6-8-18-13/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
InChI Key
IGWDEVSBEKYORK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89323-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)