Merck
PHL89715
インペラトリン
phyproof® Reference Substance
別名:
9-[(3-メチル-2-ブテン-1-イル)オキシ]-7h-フロ[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オン, NSC 402949, アンミジン, マルメリド, マルメロシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O4
CAS番号:
分子量:
270.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
InChI Key
OLOOJGVNMBJLLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
インペラトリンはp38 ERK経路のモジュレーターです。BMP-2の発現(mRNA)を上昇させ、in vivoで骨密度/骨量の増加や石灰化の促進を引き起こします。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89715-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.