Merck
PHL83749
Echiumine
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥74,090
¥74,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥74,090
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H31NO6
CAS番号:
分子量:
381.46
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥74,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
N21[C@@H]([C@@H](CC2)OC(=O)\C(=C/C)\C)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@H](O)C)C(C)C
InChI
1S/C20H31NO6/c1-6-13(4)18(23)27-16-8-10-21-9-7-15(17(16)21)11-26-19(24)20(25,12(2)3)14(5)22/h6-7,12,14,16-17,22,25H,8-11H2,1-5H3/b13-6-/t14-,16-,17-,20+/m1/s1
InChI Key
MVWPTZQHBOWRTF-KJSUXLSRSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
アナリシスノート
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL83749-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)