Merck
PHL89289
ベルバスコシド
phyproof® Reference Substance
別名:
アセトシド, クサギニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥73,900
¥73,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥73,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H36O15
CAS番号:
分子量:
624.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥73,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1
InChI Key
FBSKJMQYURKNSU-ZLSOWSIRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
フェニルエタノイド配糖体。抗酸化剤および抗増殖剤。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea plantago
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89289-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)