Merck
PHL89175
クロロゲン酸
phyproof® Reference Substance
別名:
1.4.5-トリヒドロキシシクロヘキサンカルボン酸3-(3.4-ジヒドロキシケイ皮酸), 3-(3,4-ジヒドロキシシンナモイル)キナ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥52,100
¥52,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥52,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18O9
CAS番号:
分子量:
354.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥52,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
InChI Key
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica arnica carum crataegus echinacea hedera humulus hypericum melissa pimpinella plantago salvia sambucus valeriana
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89175-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Cynarin phyproof® Reference Substance
PHL89179
Cynarin
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin