Merck
PHL89271
Sabinyl acetate
phyproof® Reference Substance
別名:
cis-Sabinyl acetate, (1S,3R,5S)-1-Isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hex-3-yl acetate, (1S,3R,5S)-4-Methylene-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol 3-acetate, Sabinyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥41,600
¥41,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥41,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O2
CAS番号:
分子量:
194.27
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥41,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O([C@@H]1C[C@]2([C@H](C2)C1=C)C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-7(2)12-5-10(12)8(3)11(6-12)14-9(4)13/h7,10-11H,3,5-6H2,1-2,4H3/t10-,11-,12+/m1/s1
InChI Key
PBWRFXQNNGSAQG-UTUOFQBUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHL89271-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)