Merck
11070
Sigma-Aldrich
Aromadendrene oxide 2
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24O
CAS番号:
分子量:
220.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]24CO4)C3(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-4-5-10-12(9)13-11(14(13,2)3)6-7-15(10)8-16-15/h9-13H,4-8H2,1-3H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI Key
XPGWKKLDFXNBPJ-QTPLKFIXSA-N
生物化学的/生理学的作用
Aromadendrene oxide 2 is one of the biologically active component of Lantana camara that shows antimicrobial property.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
11070-VAR:
11070-500MG:
11070-100MG:
11070-BULK:
試験成績書(COA)