Merck
PHL89199
ゲニステイン
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシイソフラボン, 5,7-ジヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥61,800
¥61,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥61,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
263823
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥61,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI Key
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
チロシンタンパク質キナ-ゼの阻害剤です。他のタンパク質キナ-ゼの反応においては、ATPの競合的阻害剤として作用します。抗血管新生剤であり、血管新生の調節に関与する遺伝子の転写をダウンレギュレ-トします。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89199-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)