安全性情報
8.00429
Sigma-Aldrich
trans-Anethole
for synthesis
別名:
trans-Anethole, 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 4-Propenylanisole, 1-Methoxy-4-propenylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O
CAS番号:
分子量:
148.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
224-052-0
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
1.33 hPa ( 63 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
2090 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 ( in H2O)
bp
235-237 °C/1013 hPa
mp
21-23 °C
転移温度
flash point 96 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)c1ccc(cc1)\C=C\C
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.987 - 0.989
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F
引火点(℃)
101 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体