Merck
PHL86285
Crocin E
phyproof® Reference Substance
別名:
trans-Crocetin monoglucosyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥154,000
¥154,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥154,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H34O9
CAS番号:
分子量:
490.54
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥154,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O)=O)\C
InChI
1S/C26H34O9/c1-16(11-7-13-18(3)24(31)32)9-5-6-10-17(2)12-8-14-19(4)25(33)35-26-23(30)22(29)21(28)20(15-27)34-26/h5-14,20-23,26-30H,15H2,1-4H3,(H,31,32)/b6-5+,11-7+,12-8+,16-9+,17-10+,18-13+,19-14+/t20-,21-,22+,23-,26+/m1/s1
InChI Key
ZVGODNZUEWDIPM-YXRLTKITSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This Compound belongs to the class of carotenoids.
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86285-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)