Merck
PHL85879
グバシン 塩酸塩
phyproof® Reference Substance
別名:
1,2,5,6-Tetrahydronicotinic acid hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
163.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
SMILES記法
Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
InChI Key
FGNUNVVTHHKDAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
GABA取り込み阻害剤。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85879-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)