Merck
PHL83893
Pogostone
phyproof® Reference Substance
別名:
4-Hydroxy-6-methyl-3-(4-methyl-1-oxopentyl)-2H-pyran-2-one, Dhelwangin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥64,800
¥64,800
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥64,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O4
CAS番号:
分子量:
224.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,800
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[o]1[c](c(c(cc1C)O)C(=O)CCC(C)C)=O
InChI
1S/C12H16O4/c1-7(2)4-5-9(13)11-10(14)6-8(3)16-12(11)15/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AJFJTORMMHWKFW-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83893-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)