Merck
PHL85772
Sennidin A
phyproof® Reference Substance
別名:
(9R)-9-[(9R)-2-carboxy-4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracen-9-yl]-4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracene-2-carboxylic acid, Dihydroxydianthrone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥64,800
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥64,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H18O10
CAS番号:
分子量:
538.46
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C30H18O10/c31-17-5-1-3-13-21(15-7-11(29(37)38)9-19(33)25(15)27(35)23(13)17)22-14-4-2-6-18(32)24(14)28(36)26-16(22)8-12(30(39)40)10-20(26)34/h1-10,21-22,31-34H,(H,37,38)(H,39,40)
InChI Key
JPMRHWLJLNKRTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85772-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)