Merck
PHL83320
Notopterol
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥76,160
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥76,160
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O5
CAS番号:
分子量:
354.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C/C(CC(C=C(C)C)O)=C\COC1=C2C(OC(C=C2)=O)=CC3=C1C=CO3
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)10-15(22)11-14(3)6-8-25-21-16-4-5-20(23)26-19(16)12-18-17(21)7-9-24-18/h4-7,9-10,12,15,22H,8,11H2,1-3H3/b14-6+
InChI Key
BKIACVAZUKISOR-MKMNVTDBSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83320-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qiong Wang et al.
Cell reports, 32(11), 108158-108158 (2020-09-17)
The traditional Chinese medicinal herb Notopterygium incisum Ting ex H.T. Chang has anti-rheumatism activity, and a mass spectrometry assay of patients' serum after administration of the herb revealed that notopterol is the most abundant component enriched. However, the functions of