Merck
PHL83513
Isoginkgetin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,4′′′-Dimethylamentoflavone, 4′,4′′′-dimethylamentoflavone;5,5′′,7,7′′-tetrahydroxy-4′,4′′′-dimethoxy-3′′′,8-biflavone, Amentoflavone 4′,4′′′-dimethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥69,400
¥69,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥69,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H22O10
CAS番号:
分子量:
566.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥69,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)OC)=O)c(cc(c2c3c(ccc(c3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)O)O)OC)O)O
InChI
1S/C32H22O10/c1-39-18-6-3-15(4-7-18)26-14-24(38)31-22(36)12-21(35)29(32(31)42-26)19-9-16(5-8-25(19)40-2)27-13-23(37)30-20(34)10-17(33)11-28(30)41-27/h3-14,33-36H,1-2H3
InChI Key
HUOOMAOYXQFIDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83513-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)