Merck
PHL85759
Militarine
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥85,050
¥85,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥85,050
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H46O17
CAS番号:
分子量:
726.72
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥85,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C[C@@](CC(C)C)(O)C(OCC1=CC=C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C=C1)=O)OCC3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3
InChI
1S/C34H46O17/c1-17(2)11-34(45,33(44)47-16-19-5-9-21(10-6-19)49-32-30(43)28(41)26(39)23(14-36)51-32)12-24(37)46-15-18-3-7-20(8-4-18)48-31-29(42)27(40)25(38)22(13-35)50-31/h3-10,17,22-23,25-32,35-36,38-43,45H,11-16H2,1-2H3/t22-,23-,25-,26-,27+,28+,29-,30-,31-,32-,34-/m1/s1
InChI Key
GQNUDXCKVPLQBI-KIQVUASESA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85759-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)