SML2132
Brazilin
別名:
Brasilin, (+)-Brazilin, (6aS,11bR)-7,11b-Dihydro-benz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,6a,9,10(6H)-tetrol, 7, 11b-dihydrobenz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,6a,9,10 (6H)-tetrol, NSC 56652, 6,6a,7,11b-Tetrahydro-3,6a,9,10-tetrahydroxyindeno[2,1-c]chromene, Natural Red 24
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
光学活性
[α]/D 108.0 to 133.0°, c = 0.5 in methanol
色
white to very dark brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1C[C@]2([C@@H](c4c1cc(cc4)O)c3c(cc(c(c3)O)O)C2)O
InChI
1S/C16H14O5/c17-9-1-2-10-14(4-9)21-7-16(20)6-8-3-12(18)13(19)5-11(8)15(10)16/h1-5,15,17-20H,6-7H2/t15-,16+/m0/s1
InChI Key
UWHUTZOCTZJUKC-JKSUJKDBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2132-BULK:
SML2132-5MG:
SML2132-VAR:
SML2132-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)