Merck
PHL85745
Glucocapparin potassium salt
phyproof® Reference Substance
別名:
Potassium methylglucosinolate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥64,800
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥64,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14KNO9S2
CAS番号:
分子量:
371.43
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO9S2/c1-3(9-18-20(14,15)16)19-8-7(13)6(12)5(11)4(2-10)17-8/h4-8,10-13H,2H2,1H3,(H,14,15,16)/b9-3+
InChI Key
UBTOEGCOMHAXGV-YCRREMRBSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85745-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)