Merck
PHL84250
(+)-Peucedanol
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥105,100
¥105,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥105,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16O5
CAS番号:
分子量:
264.27
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥105,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[o]1c2c(cc[c]1=O)cc(c(c2)O)C[C@@H](O)C(O)(C)C
InChI
1S/C14H16O5/c1-14(2,18)12(16)6-9-5-8-3-4-13(17)19-11(8)7-10(9)15/h3-5,7,12,15-16,18H,6H2,1-2H3/t12-/m1/s1
InChI Key
WRTWKAQFZYXAEJ-GFCCVEGCSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84250-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)