Merck
PHL89518
アラントイン
phyproof® Reference Substance
別名:
5-ウレイドヒダントイン, グリオキシル酸ジウレイド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥38,820
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥38,820
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4O3
CAS番号:
分子量:
158.12
Beilstein:
102364
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
230 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChI Key
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
尿酸経路のプリン代謝産物。尿酸はまた、フリ-ラジカルと反応してアラントインを生成するため、アラントインは酸化ストレスのバイオマ-カ-として有用であると考えられます。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL89518-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)