Merck
PHL84103
Riddelliine N-oxide
phyproof® Reference Substance
別名:
Riddeline N-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥72,010
¥72,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥72,010
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23NO7
CAS番号:
分子量:
365.38
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥72,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+]21([C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\CC(=C)[C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)CO)CC1)[O-]
InChI
1S/C18H23NO7/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)25-9-13-4-6-19(24)7-5-14(15(13)19)26-16(12)21/h3-4,14-15,20,23H,2,5-10H2,1H3/b12-3-/t14-,15-,18-,19?/m1/s1
InChI Key
NPENPMDVCQGSSO-AHPXGCJSSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アナリシスノート
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL84103-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)