Merck
80800
Sigma-Aldrich
4-Piperidone hydrate hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
別名:
4,4-ジヒドロキシピペリジン 塩酸塩, 4,4-ピペリジンジオール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
153.61
Beilstein:
3916558
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (AT)
フォーム
crystals
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Cl.OC1(O)CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
InChI Key
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
80800-25G:
80800-BULK:
80800-100G:
80800-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)