Merck
PHL84054
Pipermethystine
phyproof® Reference Substance
別名:
5-(Acetyloxy)-5,6-dihydro-1-(1-oxo-3-phenylpropyl)-2(1H)-pyridinone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥118,800
¥118,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥118,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17NO4
CAS番号:
分子量:
287.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥118,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
N2(CC(C=CC2=O)OC(=O)C)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C16H17NO4/c1-12(18)21-14-8-10-16(20)17(11-14)15(19)9-7-13-5-3-2-4-6-13/h2-6,8,10,14H,7,9,11H2,1H3
InChI Key
JLNNQCUATONMIT-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84054-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)