製品名
シリカゲル, high-purity grade (7749), with gypsum binder and fluorescent indicator, suitable for thin layer chromatography (TLC)
グレード
high-purity grade (7749)
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
EMD Millipore®
テクニック
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
5-40 μm
ポアサイズ
- cm3/g pore volume
60 Å pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
346446-25KG:
346446-VAR:
346446-BULK:
346446-1KG:
346446-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック