Merck
PHL83996
Corydaline
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥41,600
¥41,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥41,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H27NO4
CAS番号:
分子量:
369.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥41,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N21[C@H]([C@H](c4c(c(c(cc4)OC)OC)C2)C)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C22H27NO4/c1-13-15-6-7-18(24-2)22(27-5)17(15)12-23-9-8-14-10-19(25-3)20(26-4)11-16(14)21(13)23/h6-7,10-11,13,21H,8-9,12H2,1-5H3/t13-,21+/m0/s1
InChI Key
VRSRXLJTYQVOHC-YEJXKQKISA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL83996-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)