Merck
SMB00339
Sigma-Aldrich
(-)-Tetrahydropalmatine
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25NO4
CAS番号:
分子量:
355.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC1=CC=C2C(CN(CCC3=C4C=C(OC)C(OC)=C3)[C@@]4([H])C2)=C1OC
InChI
1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m0/s1
InChI Key
AEQDJSLRWYMAQI-KRWDZBQOSA-N
詳細
Tetrahydropalmatine is an tetrahydroprotoberberine isoquinoline alkaloid found primarily in the Corydalis genus.[1]
生物化学的/生理学的作用
Tetrahydropalmatine is a potent muscle relaxant and has shown analgesic effects. Tetrahydropalmatine is known to help in the recovery of cocaine addiction, as it is an antagonist of dopamine (DA) D1 and D2 receptor.[1][2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00339-BULK:
SMB00339-10MG:
SMB00339-50MG:
SMB00339-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Levo-tetrahydropalmatine inhibits cocaine's rewarding effects: experiments with self-administration and brain-stimulation reward in rats
Xi ZX, et al.
Neuropharmacology, 53(6) (2007)
Levo-tetrahydropalmatine attenuates cocaine self-administration and cocaine-induced reinstatement in rats
Mantsch JR, et al.
Psychopharmacology, 192(4) (2007)