Merck
PHL83905
Santin
phyproof® Reference Substance
別名:
3-Methylbetuletol, 5,7-Dihydroxy 3,4′,6-trimethoxyflavone, 6-Hydroxykaempferol 3,4′,6-trimethyl ether, Centauridin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,300
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O7
CAS番号:
分子量:
344.32
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)OC)OC)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-6-4-9(5-7-10)16-18(24-3)15(21)13-12(25-16)8-11(19)17(23-2)14(13)20/h4-8,19-20H,1-3H3
InChI Key
DWZAJFZEYZIHPO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83905-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)