Merck
PHL82480
Atractylenolide II
phyproof® Reference Substance
別名:
Asterolide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥76,160
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥76,160
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O2
CAS番号:
分子量:
232.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]2C[C@@]3([C@@H](CC2=C(C1=O)C)C(=C)CCC3)C
InChI
1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h12-13H,1,4-8H2,2-3H3/t12-,13-,15+/m0/s1
InChI Key
OQYBLUDOOFOBPO-KCQAQPDRSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82480-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)