Merck
PHL83868
Limocitrin
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′,8-dimethoxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-8-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 8-Methoxyisorhamnetin, Gossypetin 3′,8-dimethyl ether, Sedoflorigenin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥93,200
¥93,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥93,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O8
CAS番号:
分子量:
346.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥93,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)O3)=O)C3=C1OC
InChI
1S/C17H14O8/c1-23-11-5-7(3-4-8(11)18)15-14(22)13(21)12-9(19)6-10(20)16(24-2)17(12)25-15/h3-6,18-20,22H,1-2H3
InChI Key
IBXCKSUZOFKGSB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83868-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)