Merck
60010
Sigma-Aldrich
ケンフェロール
≥97.0% (HPLC)
別名:
3,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン, 3,5,7-トリヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, ロビゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥24,400
100 MG
¥74,800
¥24,400
単価¥37,500割引35%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥24,400
100 MG
¥74,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O6
CAS番号:
分子量:
286.24
Beilstein:
304401
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥24,400
単価¥37,500割引35%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
不純物
≤12% water
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
InChI Key
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケンフェロールは、葉野菜や果物に豊富に含まれているポリフェノール性抗酸化物質です。[1]ジフェニルプロパン構造を有します。多くの植物では、グリコシド型、すなわちケンフェロール-3-O-グルコシドとして存在します。[2]
アプリケーション
ケンフェロールは、以下の用途に使用されています:
  • マウス前骨芽細胞株(MC3T3-E1細胞)を用いて、骨芽細胞の増殖、遊走および分化に対する作用を検討するため[3]
  • HEPG2細胞におけるゼアラレノン(ZEA)誘導性の酸化ストレスおよびアポトーシスに対する抗酸化剤および肝保護剤として[4]
  • ラットにおける塩化カドミウム(CdCl2)誘発性の海馬損傷と記憶障害に対する神経保護剤として[5]
  • 変形性膝関節症雄ラットにおける幹細胞治療のためアピゲニンと併用する抗炎症剤として[6]
低ppm領域でのアンチモンの発色剤およびサブppm領域でのガリウムおよびインジウムの発色剤です。
生物化学的/生理学的作用
ケンフェロールはジフェニルプロパン基をもつために疎水性です。[2]抗酸化作用とともに抗炎症作用を発揮し、炎症促進性の酵素活性を調節します。[2]ケンフェロールは細胞の生存能力に対して保護効果を発揮することにより、化学予防薬として作用します。[1]アポトーシス、血管新生、転移、および炎症に関連する細胞シグナル伝達経路のいくつかの重要な要素を調節します。[1]
骨破壊性骨吸収の強力なインヒビターです。この効果は、ケンフェロールの抗酸化およびエストロゲン活性によるものと考えられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60010-25MG:4548173309743
60010-BULK:
60010-100MG:4548173309736
60010-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Firoozeh Estakhri et al.
The Knee, 27(3), 817-832 (2020-04-28)
Based on the anti-inflammatory and anti-oxidant properties of kaempferol and apigenin, we hypothesized that co-injection of these phytochemicals would increase the effectiveness of cell therapy in knee osteoarthritic rats. Anterior cruciate ligament transection (ACLT) was used to induce osteoarthritis (OA).
Kaempferol protects against cadmium chloride-induced hippocampal damage and memory deficits by activation of silent information regulator 1 and inhibition of poly (ADP-Ribose) polymerase-1
El-kott A F, et al.,
The Science of the Total Environment, 138832-138832 (2020)
Kasi Pandima Devi et al.
Pharmacological research, 99, 1-10 (2015-05-20)
Inflammation is an important process of human healing response, wherein the tissues respond to injuries induced by many agents including pathogens. It is characterized by pain, redness and heat in the injured tissues. Chronic inflammation seems to be associated with
Yang Wang et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 47(1), 1050-1056 (2019-04-04)
Osteoblast has been found to exert indispensable functions during fracture healing. This study aimed to investigate the effects of kaempferol, a natural flavonoid compound, on osteoblast proliferation, migration and differentiation, as well as possible molecular mechanisms. qRT-PCR was performed to
Gil Fraqueza et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(41), 12749-12758 (2012-09-13)
Recently we demonstrated that the decavanadate (V(10)) ion is a stronger Ca(2+)-ATPase inhibitor than other oxometalates, such as the isoelectronic and isostructural decaniobate ion, and the tungstate and molybdate monomer ions, and that it binds to this protein with a
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf