Merck
PHL83835
Alisol A
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥96,760
¥96,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥96,760
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O5
CAS番号:
分子量:
490.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥96,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H]2[C@@]3([C@@H](CC[C@@]2([C@]4(CCC(=C4C1)[C@@H](C[C@H](O)[C@@H](O)C(O)(C)C)C)C)C)C(C(=O)CC3)(C)C)C
InChI
1S/C30H50O5/c1-17(15-21(32)25(34)27(4,5)35)18-9-13-29(7)19(18)16-20(31)24-28(6)12-11-23(33)26(2,3)22(28)10-14-30(24,29)8/h17,20-22,24-25,31-32,34-35H,9-16H2,1-8H3/t17-,20+,21+,22+,24+,25-,28+,29+,30+/m1/s1
InChI Key
HNOSJVWYGXOFRP-UNPOXIGHSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83835-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)