Merck
PHL82464
Alisol B 23-acetate
phyproof® Reference Substance
別名:
Alisol B acetate, 23-Acetylalismol B, 23-O-Acetylalisol B, Alisol B 23-acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥77,940
¥77,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥77,940
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H50O5
CAS番号:
分子量:
514.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥77,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(O1)(C)[C@@]1([H])[C@@H](OC(C)=O)C[C@@H](C)C2=C3[C@@](CC2)(C)[C@@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)C(CC[C@]5(C)[C@]4([H])[C@@H](O)C3)=O
InChI
1S/C32H50O5/c1-18(16-23(36-19(2)33)27-29(5,6)37-27)20-10-14-31(8)21(20)17-22(34)26-30(7)13-12-25(35)28(3,4)24(30)11-15-32(26,31)9/h18,22-24,26-27,34H,10-17H2,1-9H3/t18-,22+,23+,24+,26+,27-,30+,31+,32+/m1/s1
InChI Key
NLOAQXKIIGTTRE-JSWHPQHOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82464-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)