Merck
PHL83537
Roburic acid
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,300
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O2
CAS番号:
分子量:
440.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CC[C@@]1([C@@H]2[C@]([C@@]3(CC[C@@]4([C@@H]([C@H]([C@@H](CC4)C)C)C3=CC2)C)C)(CC[C@H]1C(=C)C)C)C
InChI Key
RPPYCVULPFKBOG-CSHKLQQTSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83537-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)